Få mere at vide
Hydroquinine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16467826 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16467826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY42034
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinine
Fysisk form Solid
CAS 522-66-7
Farve White to Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26N2O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 130 mg/mL (398.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]([N@](C1)CC2)[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Formel vægt 326.43
Procent renhed 97.0%