Få mere at vide
Hydroquinine, 95%
Artikelnummer. 15763447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15763447 1 g 1g
15773447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15763447 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461650010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 522-66-7 | C20H26N2O2 | 326.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 522-66-7
Molekylær formel C20H26N2O2
Molekylvægt (g/mol) 326.44
MDL nummer MFCD00151107
InChI nøgle LJOQGZACKSYWCH-ADMHDHIONA-N
Synonym dihydroquinine, hydroquinine, 1r-2s,4s,5r-5-ethylquinuclidin-2-yl 6-methoxyquinolin-4-yl methanol, unii-31j3q51t6l, hydrochinin, quinine, 10,11-dihydro, --dihydroquinine, --dihydroquinine, analytical standard, 8a,9r-10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol
PubChem CID 121515
IUPAC navn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
SMIL CCC1CN2CCC1CC2[C@H](O)C1=CC=NC2=CC=C(OC)C=C12
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Hydroquinine
Smeltepunkt 168.0°C
Kogepunkt 468.4°C
Flammepunkt 225°C
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 326.43
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinine
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinine
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.