Få mere at vide
Contec™ HydroPure™ med renset vand
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15517171 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Beholdertype:
Flaske med låg
Trigger sprayflaske
Mængde:
2 x 5 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beholdertype Mængde Pakningsstørrelse
15517171 Flaske med låg 2 x 5 l 2 flasker
15567171 Trigger sprayflaske 6 x 1 l 6 flasker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15517171 Leverandør Contec™ Leverandørnr. SBC56HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 DKK
    1264.47 DKK / Pakke med 2
    Spare 270.53 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
HydroPure™ med renset vand designet til rengøring af life science renrum.
Designet til rengøring af life science renrum.
  • Sammensætning: 6% hydrogenperoxid i vand
  • Kan påføres direkte på overfladen for at sikre ensartet dækning
  • Filtreret til 0,22 mikron under luftstrøm af klasse A
  • Fjerner fysisk forurenende stoffer
  • Tilstrækkelig sporicid aktivitet for Grad A/B-området
  • Lav restkoncentration, eliminerer behovet for at fjerne rester med alkohol eller vand
  • Gamma bestrålet
  • Stor dråbestørrelse
  • Letter overførsel af desinfektion til isolatorer og RABS
  • Samme kvalitet som når der anvendes fordampet brintoverilte
  • Tredobbelt / dobbelt sække i lineær riveemballage
  • Ikke-ætsende
Applikationer:
  • Effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær og sporer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Opvaskemiddel med renset vand
Form Væske
pH 6,5 til 7,5
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Hydrogenperoxid og renset vand (EP)
Koncentration 6% hydrogenperoxid i renset vand
Beholdertype Flaske med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Anvendes i medicinalindustrien
Mængde 2 x 5 l
Volumen (engelsk) 136 oz.
Volumen (metrisk) 5 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC STERILE HYDROPURE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION