Få mere at vide
Spectrum™ Labs Hydrofil dialyseslange
Artikelnummer. 11327030
Skift visning
MWCO:
1.000 kDa
300 kDa
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Pakningsstørrelse
11327030 300 kDa Hver
12787516 1.000 kDa Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327030 Leverandør Spectrum™ Labs Leverandørnr. 131450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7685.86 DKK
    4320.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 3364.90 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Separationsdialysemembraner med ultra høj renhed
En separationsdialysemembran med ultra høj renhed. De Spectra/Por™ Celluloseester (CE) dialysemembraner tilbyder et fremragende udvalg af molekylvægt cut-off (MWCO) til adskillelse af ioniske arter såvel som makromolekyler. Den avancerede fremstillingsproces giver CE-dialysemembraner en ekstrem høj renhed og har en biologisk inert overflade for at give en optimal prøvegenvinding. Symmetriske rørformede CE-membraner leveres i form af ikke-steril, våd rørformet membran.
Kemisk resistens
Variable i temperatur, koncentrationer, eksponeringsvarigheder og andre faktorer kan påvirke brugen af produktet. CE-membraner er følsomme over for organiske opløsningsmidler ved koncentrationer over 5 % i vand. Stærke polære opløsningsmidler såsom acetone, Methyl Ethyl Ketone (MEK) eller Dioxane vil uopretteligt beskadige membranerne. Lavere alkoholer såsom methanol og isopropanol kan bruges med CE-membraner ved kort eksponering eller lave koncentrationer.
  • Hydrofile og ensartede molekylære porøse dialysemembraner
  • Ni MWCO'er: 100D til 500D, 500D til 1.000D, 3, 5kD til 5kD, 8kD til 10kD, 20kD, 50kD, 100kD, 300kD og 1.000kD
  • Fire flade bredder: 10 mm, 16 mm, 24 mm, 33 mm
  • Der kræves ingen speciel kemisk forrensning
  • Ikke-sterile Biotech rørformede CE-membraner
  • Leveres våd i 0,1 % natriumazid
  • Leveres i 10m længde (våd)
Tekniske data
Produkttype Dialyseslange
MWCO 300 kDa
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 10 m
Kapacitet (metrisk) 0.79 mL/cm
Mængde 1 hver