Få mere at vide
Brannan™ Hydrometer specifik vægtfylde skudbelastet medium justering for overfladespænding 1.300 til 1.350 x 0.001 SG 270 mm Brannan
Længde (metrisk):
270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Inkrementer | 0.001 g/mL |
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Tæthed (metrisk) | 1,30 til 1,35 g/ml |
| Materiale | Sodavand glas |
| Ballast type | Stålhagl |