Få mere at vide
Descripción
Hydrometerstativet kan rumme op til 10 hydrometre med diametre op til 31 mm, hvilket sikrer sikker opbevaring, effektiv tørring og sikker transport.
Sikker organisation
- Dråbeformede slidser holder hydrometre sikkert på plads, understøtter en række diametre og sikrer nem isætning og fjernelse for bekvem håndtering
- 3-Tier Setup giver forbedret stabilitet og beskyttelse af hydrometerkroppen
Rent og praktisk
- Indbyggede håndtag giver et sikkert greb for sikker og bekvem transport
- Aftagelig drypbakke forenkler rengøring og vedligeholdelse, forbedrer sanitet og beskytter dit arbejdsområde
Robust design
- Stabil bred base sikrer øget stabilitet og sikker placering af hydrometre
- Holdbar polypropylenkonstruktion er nem at rengøre, langtidsholdbar og fuldt genanvendelig
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Holder | Hydrometre (lange), Hydrometre (korte) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 10 |
| Størrelse | 29.5 x 17.50 x 23.40 cm |
| Længde (metrisk) | 29.5 cm |
| Inkluderer | Drypbakke |
| Produkttype | Hydrometerstativ |
| Hylder | 3 niveauer |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?