Få mere at vide
Fisherbrand™ Hydrometerstativ, 10-pladser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130292 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30130292 Grå
30130293 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30130292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.00 DKK
    714.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.47 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Stativ til skånsom håndtering og stærk beskyttelse til skrøbelige glashydrometre.
Hydrometerstativet kan rumme op til 10 hydrometre med diametre op til 31 mm, hvilket sikrer sikker opbevaring, effektiv tørring og sikker transport.
Sikker organisation
  • Dråbeformede slidser holder hydrometre sikkert på plads, understøtter en række diametre og sikrer nem isætning og fjernelse for bekvem håndtering
  • 3-Tier Setup giver forbedret stabilitet og beskyttelse af hydrometerkroppen
Rent og praktisk
  • Indbyggede håndtag giver et sikkert greb for sikker og bekvem transport
  • Aftagelig drypbakke forenkler rengøring og vedligeholdelse, forbedrer sanitet og beskytter dit arbejdsområde
Robust design
  • Stabil bred base sikrer øget stabilitet og sikker placering af hydrometre
  • Holdbar polypropylenkonstruktion er nem at rengøre, langtidsholdbar og fuldt genanvendelig
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Holder Hydrometre (lange), Hydrometre (korte)
Materiale Polypropylen
Stillinger 10
Størrelse 29.5 x 17.50 x 23.40 cm
Længde (metrisk) 29.5 cm
Inkluderer Drypbakke
Produkttype Hydrometerstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 23.4 cm
Bredde (metrisk) 17.50 cm