Få mere at vide
Brannan™ Hydrometer No. 1 Lactometer For Dairy Testing Glass Without Works Certificate
Artikelnummer. 12899207
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12899207
Brand: Brannan™ 10/602/0
Hydrometer No. 1 Lactometer For Dairy Testing Glass Without Works Certificate, 1.025 to 1.035 x 0.0002 150mm length Brannan
1.025 to 1.035 x 0.0002 150mm length Brannan
Tekniske data
Type Hydrometer
Længde (metrisk) 150 mm
Til brug med (applikation) Specific Gravity Measurement