Få mere at vide
Brannan™ Hydrometer No. 1 Lactometer For Dairy Testing Glass Without Works Certificate
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hydrometer No. 1 Lactometer For Dairy Testing Glass Without Works Certificate, 1.025 to 1.035 x 0.0002 150mm length Brannan
1.025 to 1.035 x 0.0002 150mm length Brannan
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hydrometer |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Til brug med (applikation) | Specific Gravity Measurement |