Få mere at vide
VEE GEE Hydrometer krukke
Artikelnummer. p-7250826
Kapacitet (engelsk):
17 fl. oz.
20,3 fl. oz.
3,4 fl. oz.
34 fl. oz.
8,5 fl. oz.
Højde (engelsk):
7,3''
11''
14''
15,4 tommer.
16 tommer
Artikelnummer. 17806523
Brand: VEE GEE 21050100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hydrometer-krukken er lavet af borosilikatglas, krukken har en perlekant og en cirkulær bund. Korrekt dimensioneret for at eliminere overfladespændingseffekter, der fører til unøjagtige aflæsninger.
  • Kapaciteten varierer afhængigt af modellen.
Tekniske data
Base Type Flad cirkulær
Kapacitet (engelsk) 3,4 fl. oz.
Højde (engelsk) 7,3''
Højde (metrisk) 18.5 cm
Type Hydrometer krukke
Diameter (metrisk) 6.35 cm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Engangs Genanvendelig