Få mere at vide
VEE GEE Hydrometer krukke
Artikelnummer. 17866573 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Inkluderer:
Afgangslinjen
Ingen dimissionslinje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer
17866573 250 mL Ingen dimissionslinje
17806523 100 mL Ingen dimissionslinje
17846573 1000 mL Ingen dimissionslinje
17816583 500 mL Ingen dimissionslinje
17806483 1000 mL Afgangslinjen
17816483 600 mL Ingen dimissionslinje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17866573 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 21050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.70 DKK
    89.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.00 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Hydrometer-krukken er lavet af borosilikatglas, krukken har en perlekant og en cirkulær bund. Korrekt dimensioneret for at eliminere overfladespændingseffekter, der fører til unøjagtige aflæsninger.
  • Kapaciteten varierer afhængigt af modellen.
Tekniske data
Diameter (metrisk) 7.6 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Engangs Genanvendelig
Inkluderer Ingen dimissionslinje
Base Type Flad cirkulær
Kapacitet (engelsk) 8,5 fl. oz.
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 28 cm
Produkttype Hydrometer-krukke