Beskrivelse
- Kapaciteten varierer afhængigt af modellen.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6.35 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Genanvendelig |
| Inkluderer | Ingen dimissionslinje |
| Base Type | Flad cirkulær |
| Kapacitet (engelsk) | 3,4 fl. oz. |
| Højde (engelsk) | 7,3'' |
| Højde (metrisk) | 18.5 cm |
| Produkttype | Hydrometer-krukke |