Beskrivelse
- Kapaciteten varierer afhængigt af modellen.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Graduation Line |
| Base Type | Flad cirkulær |
| Kapacitet (engelsk) | 34 fl. oz. |
| Højde (engelsk) | 16 tommer |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Type | Hydrometer krukke |
| Diameter (metrisk) | 15 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Engangs | Genanvendelig |