Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hydrogold søjlevagt
Artikelnummer. 15560312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2 m
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15560312 5 m Hver
15520312 2 m Hver
2 options
Artikelnummer. 15560312
Brand: Thermo Scientific™ 26H500553
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse til den analytiske kolonne.
Beskytter mod kolonnekontamination forårsaget af ikke-flygtige materialer, hvilket forlænger kolonnens levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type GC vagtsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Længde (metrisk) 5 m
Mængde 1