missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrogenated Soya Phosphatidylcholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogenated Soya Phosphatidylcholine |
| CAS | 97281-48-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C44H88NO8P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Coatsome NC 21E, HSPC, Hydrogenated Soy Phosphatidylcholines, NC 21E, Phospholipon 90N |
| InChI formel | InChI=1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 790.1 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?