Få mere at vide
Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 38.9-40.1%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Anvendes til isomerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate |
| Smeltepunkt | ∼72°C (decomposition) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Decomposes in water; Soluble in HNO3 |
| Formel vægt | 445.99 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Premion |
| Vis mere |