Få mere at vide
Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 38.9-40.1%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384028
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11384028
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040431.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til isomerisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00046178
Synonym Nitratoauric acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetranitratoaurate(III) hydrate
Smeltepunkt ∼72°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Decomposes in water; Soluble in HNO3
Formel vægt 445.99 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 38.9 to 40.1%