Få mere at vide
Hydrogentetrafluoroborat (1-) (48% opløsning i H2O), TRC
Artikelnummer. 30389689
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30389689 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30389689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71541010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Mængde 10 g
Molekylær formel BF4 . H
Synonym Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
InChI formel InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMIL F[B-](F)(F)F
IUPAC navn hydron; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 87.81
Formel vægt 88.0107
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 48 %