Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III) trihydrat, ACS, 99,99% (metalbasis), Au 49,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407505
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11317868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036400.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Det bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og til bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i atomreaktorers kontrolstænger og til fremstilling af elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16961-25-4
Molekylær formel AuCl4H
Molekylvægt (g/mol) 339.77
MDL nummer MFCD00149904
InChI nøgle VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Chloroauric acid
IUPAC navn trichlorguldhydrochlorid
SMIL Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate
Navn note For analysis ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
Formel vægt 393.83 (339.79 Anhydrous)
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid