Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III) trihydrat, ACS, 99,99% (metalbasis), Au 49,0% min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og til bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i atomreaktorers kontrolstænger og til fremstilling af elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen tetrachloroaurate trihydrate |
| Navn note | For analysis ACS |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in ether. |
| Formel vægt | 393.83 (339.79 Anhydrous) |
| Grad | ACS-reagens |
| Følsomhed | Hygroscopic; Light sensitive |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Gold chloride, trihydrate, Tetrachloroauric acid