Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III), opløsning, Au 38-42 % w/w (fortsat Au), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410870
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410870 5 g 5g
11400870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044744.NB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16903-35-8 | HAuCl4
Hydrogentetrachloraurat(III) fungerer som en forløber, der bruges til rensning af guld ved elektrolyse. Det bruges også til genvinding, koncentration, oprensning og analytisk bestemmelse af guld. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af guldforbindelser. Det spiller en vigtig rolle som katalysator ved fremstillingen af 2-arylbenzoxazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16903-35-8
Molekylær formel HAuCl4
MDL nummer MFCD00011322
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrachloroaurate (III) solution
Farve Orange
FN nummer UN3264
Koncentration Au 40 to 44% w/w (cont. Au)
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ester,ether and ketone.
Formel vægt 339.79
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Fysisk form Væske