Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate |
| Smeltepunkt | 30,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | HAuCl4·xH2O |
| Merck Index | 14, 4522 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether |
| Formel vægt | 339.78 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.