Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III)hydrat, Premion™ , 99,995 % (metalbasis), Au 49 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407504
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11345627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042803.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Hydrogentetrachloraurat(III)-hydrat bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i kontrolstænger i atomreaktorer og til fremstilling af lette elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-77-8
Molekylær formel AuCl4H
Molekylvægt (g/mol) 339.77
MDL nummer MFCD00149903
InChI nøgle RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMIL [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis), Au 49% min
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ether.
Formel vægt 339.79 (anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive