Få mere at vide
Hydrogentetrachloraurat(III) hydrat, 99,9% (metalbasis), Au 49% min
Artikelnummer. 11381689
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381689 1 g 1g
11361689 5 g 5g
11371689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012325.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Bruges til mikroanalyse af rubidium, cesium og bestemmelse af alkaloider. Bruges normalt som en forvarselskilde til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i kontrolstænger i atomreaktorer og til fremstilling af lette elektriske glødetråde. | CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339,77 g/mol
Hydrogentetrachloraurat(III)-hydrat bruges til mikroanalyse af rubidium, cæsium og bestemmelse af alkaloider. Anvendes normalt som varsel til fremstilling af guld (Au) nanopartikler. Det bruges i kontrolstænger i atomreaktorer og til fremstilling af lette elektriske lysfilamenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-77-8
MDL nummer MFCD00149903
IUPAC navn hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMIL [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Emballage Glasflaske
Molekylær formel AuCl4H
Mængde 1 g
FN nummer UN3260
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Synonym Tetrachloroauric(III) acid,Chloroauric acid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i æteren.
InChI nøgle RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Molekylvægt (g/mol) 339.77
Formel vægt 339,79 (anhydr)
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk