Få mere at vide
Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10546240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10546240 1 g Glasflaske 1g
10546430 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437170010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27988-77-8
Molekylær formel AuCl4H
Molekylvægt (g/mol) 339.77
MDL nummer MFCD00149903
InChI nøgle RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Synonym chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate
IUPAC navn hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMIL [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale hydrogen tetrachloroaurate hydrate
Smeltepunkt 30.0°C
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 49 to 51% (Au)
Lineær formel HAuCl4·xH2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 339.78
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.