Få mere at vide
Hydrogentetrabromaurat(III)hydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 32 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Au{C(NHMe)2}2]·Cl H2O og [Au{C(NHMe)2}2]·Br H2O blev opnået ved at tilsætte methylisocyanid og 40% vandig methylamin successivt til vandige opløsninger af henholdsvis hydrogentetrachloraurat(III)hydrat og hydrogen(III)bromohydrat. For at analysere bromidionernes indflydelse på syntesen af guldnanoroderne anvendes hydrogentetrabromoaurat(III)-hydrat. Hydrogentetrabromoaurat(III)-hydrat blev brugt til oprensning i kontinuerlig mikrofluidisk syntese og funktionalisering af guld nanorods.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate |
| Smeltepunkt | ∼27°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol |
| Formel vægt | 517.61 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Premion |
| Vis mere |