Få mere at vide
Hydrogentetrabromaurat(III)hydrat, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 32 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344038
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11344038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040433.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Au{C(NHMe)2}2]·Cl H2O og [Au{C(NHMe)2}2]·Br H2O blev opnået ved at tilsætte methylisocyanid og 40% vandig methylamin successivt til vandige opløsninger af henholdsvis hydrogentetrachloraurat(III)hydrat og hydrogen(III)bromohydrat. For at analysere bromidionernes indflydelse på syntesen af guldnanoroderne anvendes hydrogentetrabromoaurat(III)-hydrat. Hydrogentetrabromoaurat(III)-hydrat blev brugt til oprensning i kontinuerlig mikrofluidisk syntese og funktionalisering af guld nanorods.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00054118
Synonym Bromoauric acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen tetrabromoaurate(III) hydrate
Smeltepunkt ∼27°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vægt 517.61 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 32% min.
Følsomhed Hygroscopic