Få mere at vide
Hydrogensulfit til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen Sulphite |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L |
| Type | Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 mL |