Få mere at vide
Hydrogenperoxid, topisk opløsning, indeholder 0,05 % max. Acetophenetidin som konserveringsmiddel, 2,5 til 3,5 %, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
4 L
Emballage:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
4 L
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen Peroxide |
| Navn note | Topical Solution, Contains 0.05% max. Acetophenetidin as a Preservative |
| Mængde | 4 L |
| Formel vægt | 34.01 |
| Procent renhed | 2.5 to 3.5% |
| Grad | USP |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.00kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 3.5%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen peroxide