Få mere at vide
Hydrogenperoxid, teknisk, 35 vægt% opløsning i vand, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13248003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13248003 5 L 5 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 13248003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444380050
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Peroxide
Navn note 35 vægtprocent opløsning i vand, stabiliseret
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Kogepunkt 108,0 °C
Smeltepunkt -33,0 °C
Molekylær formel H2O2
Lineær formel H2O2
MDL nummer MFCD00011333
Tæthed 1.1350g/mL
Merck Index 15,4835
Synonym perhydrol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og svovlholdig ether, uopløselig i petroleumsether
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34
Grad Teknisk
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.135
Mængde 5 L