Få mere at vide
Hydrogenperoxid, stabiliseret, 0,3, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE polyflaske med trykbund
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen Peroxide |
| Navn note | Stabilized |
| Mængde | 500 mL |
| Renhedsgrad noter | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Formel vægt | 34.01 |
| Procent renhed | 30% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Emballage | HDPE polyflaske med trykbund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.11kg |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.