Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
- omfattende portefølje til elektronik- og halvlederindustrien
- for forskere beskæftiget med uddannelse, forskning, udvikling, prototyping og småskala fremstilling af højteknologiske mikro- og nanochips
- Overlegen renhed, stabilitet og enestående lot-to-lot-konsistens
- omfatter produkter med høj renhed, der kræves til højtydende applikationer såsom ætsemidler, opløsningsmidler eller hexamethyldisilazan (HMDS)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7722-84-1, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | Decomposes on heating. |
| CAS min % | 68.90%, 30.00% |
| CAS Max % | 69.90%, 31.00% |
| Renhedsgrad noter | Semiconductor grade reagent |
| Molekylær formel | H2O2 |
| InChI nøgle | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OO |
| IUPAC navn | peroxol |
| Molekylvægt (g/mol) | 34.01 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen peroxide solution