Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
2.5 L
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser verden over – med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen peroxide solution |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7722-84-1 |
| Molekylær formel | H2O2 |
| InChI nøgle | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OO |
| IUPAC navn | peroxol |
| Molekylvægt (g/mol) | 34.01 |
| Grad | Syntese |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |