Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, 35 %, Chem-Lab
Artikelnummer. 11995366
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11995366 5 L 5 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11995366 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.2301.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 DKK
    230.60 DKK / 5 L
    Spare 64.40 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Designet til laboratoriebrug som oxidationsmiddel, blegemiddel og desinfektionsmiddel. Hydrogenperoxidopløsning, 35 %, Chem-Lab er det enkleste peroxid, et stærkt oxidationsmiddel, der fremstår som en klar og let viskøs væske. Fås i en 5L beholder.
Hydrogenperoxids oxiderende egenskaber er så stærke, at det betragtes som en meget reaktiv oxygenart. På grund af at det er en svag syre, kan det danne hydroperoxid eller peroxidsalte. Industrielt bruges det til pulp/papirblegning, til fremstilling af natriumpercarbonat og natriumperborat og til vandrensning for at fjerne organiske urenheder og lugte.
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7722-84-1
Kogepunkt 110°C
Smeltepunkt -24°C
Molekylær formel H2O2
Sammensætning 35+% H2O2
Tæthed 1.13g/mL
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Opløselighedsinformation Water Soluble
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34.01g/mol
Procent renhed >35%
Lugt Odorless
pH 2 to 4
Mængde 5 L
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 35 weight % solution (stab.) p.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide