Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, 3 vægt% i H 2 O, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15658360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 mL
500 mL
4 L
Pakningsstørrelse:
25ml
4 L
500ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15658360
Brand: Honeywell-Fluka 32338125ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Indeholder∼ 200 ppm acetanilid som stabilisator, 3 vægt. % i H2O
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Peroxide Solution
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587191
Tæthed 1g/mL at 25°C
Formel vægt 34.01g/mol
Damptryk 23.3mmHg (30°C)
Dampdensitet 1.1 (vs air)
Mængde 25 mL