Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, 3 vægtprocent i H2O, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen Peroxide Solution |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3587191 |
| Tæthed | 1g/ml ved 25 °C |
| Formel vægt | 34,01g/mol |
| Damptryk | 23,3 mmHg (30 °C) |
| Dampdensitet | 1.1 (vs luft) |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide solution