Få mere at vide
Hydrogenperoxid, ren, 50 vægt% opløsning i vand, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen peroxide |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 114.0°C |
| Smeltepunkt | -52.0°C |
| Lineær formel | H2O2 |
| Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
| Tæthed | 1.2000g/mL |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether |
| Formel vægt | 34 |
| Procent renhed | 49.8 to 50.6% |
| Vis mere |