Få mere at vide
Hydrogenperoxid, ren, 50 vægt% opløsning i vand, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10185790 500 mL Plastflaske 500ml
11932071 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10185790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302865000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.61 DKK
    792.65 DKK / 500ml
    Spare 87.96 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 114,0 °C
Smeltepunkt -52,0 °C
Lineær formel H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Tæthed 1.2000g/mL
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og svovlsyreether
Formel vægt 34
Procent renhed 49,8 til 50,6%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1,3665 til 1,3685
Specifik vægtfylde 1.2
pH 1 til 4
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide, 50 wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide