Få mere at vide
Hydrogen peroxide, for analysis, 35 wt.% solution in water, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 108.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen peroxide |
| Smeltepunkt | -33.0°C |
| Navn note | For analysis, Stabilized |
| Farve | Gul til Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 L |
| Lineær formel | H2O2 |
| Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
| Merck Index | 15, 4835 |
| Vis mere |