Få mere at vide
Hydrogenperoxid, ACS-reagens, 30 vægt% opløsning i vand, ustabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10065760 500 g Plastflaske 500g
10596402 100 g Plastflaske 100g
10318293 1 kg Plastflaske 1kg
10277183 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10065760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411885000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Farve Ikke udpeget
Kogepunkt 108,0 °C
Smeltepunkt -33,0 °C
Lineær formel HOOH
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Tæthed 1.1100g/mL
Merck Index 15, 4835
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, alkohol, uopløselig i petroleumsether, nedbrudt af mange organiske opløsningsmidler
Formel vægt 34
Procent renhed 29,0 til 32,0%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Specifik vægtfylde 1.11
Oplysninger om nedbrydning >125 °C
Mængde 500 g
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.