Få mere at vide
Brintoverilte, ACS, 29-32% w/w aq. Soln., stab.
Beskrivelse
Til blegning og lugtfjernelse af tekstiler, træ, hår osv.; raketfremdrift; modningsmiddel i fødevarer; vand- og spildevandsbehandling; Desinfektionsmiddel; Laboratoriereagens Brintoverilte bruges som oxidationsmiddel til at fremstille propylenoxid, dibenzoylperoxid, laurylperoxid, pereddikesyre og meta-chloroperoxybenzoesyre. Det er også involveret i produktionen af uorganiske kemikalier som natriumperborat og natriumpercarbonat, som bruges som blegemidler i rengøringsmidler. Det er en associeret jernkatalysator og anvendes til spildevandsbehandling for at fjerne organiske urenheder gennem en avanceret oxidationsproces. Det anvendes også som laboratoriedesinfektionsmiddel og som topisk antiseptikum. I kosmetikindustrien bruges det til at blege menneskehår og tandblegning ved at blande henholdsvis ammoniumhydroxid og bagepulver. Monopropellantmotorer, der bruger brintoverilte som brændstof, anvendes almindeligvis til luftuafhængige undervandsfremdriftsapplikationer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen peroxide |
| Kogepunkt | 107 °C |
| Koncentration | 29-32% w/w aq. Soln |
| Tæthed | 1.11 |
| Emballage | Plastflaske |
| Brydningsindeks | 1.335 |
| Specifik vægtfylde | 1.11 |
| Mængde | 4 x 500 mL |
| FN nummer | UN2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Vis mere |