Få mere at vide
Brintoverilte, ACS, 29-32% w/w aq. Soln., stab.
Artikelnummer. 11415000
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
2000ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415000 500 mL 500ml
11387648 50 mL 50ml
11425000 4 x 500 mL 2000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11415000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033323.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.90 DKK
    456.65 DKK / 500ml
    Spare 99.25 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Til blegning og deodorisering af tekstiler, træ, hår | CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34,014 g/mol
Til blegning og lugtfjernelse af tekstiler, træ, hår osv.; raketfremdrift; modningsmiddel i fødevarer; vand- og spildevandsbehandling; Desinfektionsmiddel; Laboratoriereagens Brintoverilte bruges som oxidationsmiddel til at fremstille propylenoxid, dibenzoylperoxid, laurylperoxid, pereddikesyre og meta-chloroperoxybenzoesyre. Det er også involveret i produktionen af uorganiske kemikalier som natriumperborat og natriumpercarbonat, som bruges som blegemidler i rengøringsmidler. Det er en associeret jernkatalysator og anvendes til spildevandsbehandling for at fjerne organiske urenheder gennem en avanceret oxidationsproces. Det anvendes også som laboratoriedesinfektionsmiddel og som topisk antiseptikum. I kosmetikindustrien bruges det til at blege menneskehår og tandblegning ved at blande henholdsvis ammoniumhydroxid og bagepulver. Monopropellantmotorer, der bruger brintoverilte som brændstof, anvendes almindeligvis til luftuafhængige undervandsfremdriftsapplikationer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogen peroxide
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen peroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 107 °C
Tæthed 1.11
Brydningsindeks 1.335
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Mængde 500 mL
Beilstein 3587191
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og æter. Uopløselig i petroleum. Blandet med vand, æter, alkohol, organiske opløsningsmidler og karboxylestere. Uopløselig med kulbrinter og petroleumsæter.
Formel vægt 34.02
Grad ACS