Få mere at vide
Hydrogenperoxid 60 % (vægt/volumen) (200 volumener), ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10746291 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10746291 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10746291 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1860/15
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7722-84-1
Kogepunkt 119 °C
Smeltepunkt -56 °C
Molekylær formel H2O2
MDL nummer 11333
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34,0128 g/mol
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 23 ved 30 °C
pH 2
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide, 60% w/v
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide