Få mere at vide
Hydrogenperoxid 6 % (vægt/volumen) (20 volumener), ekstra rent spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073082 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10502002
Brand: Fisher Chemical H/1550/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Hydrogenperoxid 6 % (vægt/volumen) (20 volumener), ekstra rent spejlreflekskamera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer 11333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Formel vægt 34.0128g/mol
Emballage HDPE plastikflaske
pH 2.5 to 3.5
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen peroxide