Få mere at vide
Hydrogenperoxid 6 % (vægt/volumen) (20 volumener), ekstra rent spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Hydrogenperoxid 6 % (vægt/volumen) (20 volumener), ekstra rent spejlreflekskamera
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Formel vægt | 34,0128 g/mol |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| pH | 2,5 til 3,5 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide