Få mere at vide
Hydrogenperoxid, 35% w/w, ekstra ren, Scharlab
Artikelnummer. 11302635
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11302635
Brand: Scharlab HI01371000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Anvendes i analytisk kemi, som oxidationsmiddel, som blegemiddel og til farmaceutisk brug. Scharlab Hydrogenperoxid, 35% w/w, Extra Pure har en volumenstyrke på 133.
  • Ekstra ren
  • Synonymer: Hydrogendioxid, Hydroperoxid
  • Molekylformel: H 2 O 2
  • Molær masse: 34,01 g/mol
  • CAS: 7722-84-1
  • EIN ECS nr.: 231-765-0
  • Damptryk:∼ 20hPa (ved 20 °C)
  • Rester ved fordampning: maks. 0,05 %
Tekniske data
Kogepunkt ∼110°C
Smeltepunkt ∼ -24°C
CAS 7722-84-1
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O2
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34.01g/mol
Grad Ekstra ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 34.5–36.5% assay (permanganometric)
Tæthed 1.13g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxid, 35% w/w (133 vol), extra pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen Peroxide Solution