Få mere at vide
Brintoverilte, 35% w/w Q. soln., stab.
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrogen peroxide |
| Navn note | stabiliseret |
| Kogepunkt | 107 °C |
| Smeltepunkt | -26 °C |
| FN nummer | UN2014 |
| Beilstein | 3587191 |
| Koncentration | 35 % w/w vandig opløsning |
| Tæthed | 1.13 |
| Merck Index | 14,4798 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, æter, alkohol, organiske opløsningsmidler og carboxylestere. Umulig blandet med kulbrinter og petroleumsether. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrogen peroxide, 35% w/w aqueous solution, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide