Få mere at vide
Hydrogenperoxid (30% i vand), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10386643
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10386643 500 mL 500g
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10386643 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2633500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Hydrogenperoxid bruges som et antiseptisk middel og til nedbrydning af uorganiske og organiske prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Peroxide
Farve Farveløs
Navn note 30% i vand
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Kogepunkt 108 °C
Smeltepunkt -33 °C
Analyseprocentområde (som H2O2, %wt): 29,0 til 32,0%
Molekylær formel H2O2
Tæthed 1.11g/cm³
Merck Index 15, 4835
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34.01
Procent renhed 29,0 til 32,0%
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske
Rester efter fordampning 0,002% maks.
Dampdensitet 1,10 g/mol
pH 3.3
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide