Få mere at vide
Hydrogenperoxid, 30 % w/w, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11332635
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11332635
Brand: Scharlab HI01361000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Anvendes i analytisk kemi, som oxidationsmiddel, som blegemiddel og til farmaceutisk brug. Scharlab Hydrogenperoxid, 30% w/w, ACS Reagent Grade har en volumenstyrke på 110.
  • ACS-reagenskvalitet
  • Synonymer: Hydrogendioxid, Hydroperoxid
  • Molekylformel: H 2 O 2
  • Molær masse: 34,01 g/mol
  • CAS: 7722-84-1
  • EIN ECS nr.: 231-765-0
  • Damptryk:∼ 18hPa (ved 20 °C)
  • Rester ved fordampning: maks. 0,002 %
Tekniske data
Kogepunkt 107°C
Smeltepunkt -26°C
CAS 7722-84-1
Fysisk form Løsning
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O2
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL OO
IUPAC navn hydrogenperoxid
Molekylvægt (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formel vægt 34.01g/mol
Grad ACS-reagens
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30.0–32% assay (permanganometric)
Tæthed 1.11g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen peroxid, 30% (110 vol), AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen peroxide solution