Få mere at vide
Hydrogenperoxid 30 % (vægt/volumen) (100 volumener), ekstra rent spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 108 °C |
| Smeltepunkt | -33 °C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Dampdensitet | 1.1 |
| pH | 3.3 |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide