Få mere at vide
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15686804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15686804 500 mL Poly flaske 500ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15686804 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H325500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
Hydrogenperoxid, 30% (certificeret ACS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Peroxide, 30%
Farve Farveløs
Kogepunkt 108 °C
Smeltepunkt -33 °C
Analyseprocentområde 29,0 til 32,0 %
Tæthed 1.110g/cm³
Formel vægt 34
Procent renhed 29,0 til 32,0%
Grad ACS
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske
Rester efter fordampning 0,002 % maks.
Damptryk 23 mmHg ved 30 °C
Oplysninger om nedbrydning Nedbryder information: >125 °C
pH 3.3
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske